3-Amino-5-hydroxybenzoesäure Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, HCl
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 68 CHF
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoesäure Hydrochlorid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoesäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClNO₃
MW: 189,6000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043420
CAS-Nummer: 14206-69-0