Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1236-1G
OR1236-5G
APOSOR1236-1GEA
0
CHF
APOSOR1236-1G
APOSOR1236-5G
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Melting Pt: 108…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00117906 CAS-Nummer: 89793-11-3 |