6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 29.7 CHF
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
Melting Pt: 200…206 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792689
CAS-Nummer: 17826-04-9