4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Piperidin-2-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 254 CHF
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
MW: 234.73 g/mol
Melting Pt: 291…293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865124
CAS-Nummer: 690634-79-8