1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)azepane
OR12324-1G OR12324-5G
APOSOR12324-1GEA 114 CHF
APOSOR12324-1G APOSOR12324-5G
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone
Formel: C₁₂H₂₂N₂O
MW: 210.32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06016189
CAS-Nummer: 690632-28-1
UN: 1760
ADR: 8 III