1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12323-1G
OR12323-250MG
APOSOR12323-1GEA
168
CHF
APOSOR12323-1G
APOSOR12323-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O Melting Pt: 41…46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03372514 CAS-Nummer: 86542-89-4 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |