1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 112 CHF
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03372500
CAS-Nummer: 63214-58-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III