4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 50.6 CHF
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,2144 g/mol
Melting Pt: 111…113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06797788
CAS-Nummer: 74852-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III