1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Methyl-2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 1-Methyl-2-oxindole-5-sulphonyl chloride
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 209 CHF
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₈ClNO₃S
MW: 245,69 g/mol
Melting Pt: 154…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691362
CAS-Nummer: 166883-20-1
UN: 3261
ADR: 8,III