[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-4-(dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR12234-1G OR12234-250MG
APOSOR12234-1GEA 637 CHF
APOSOR12234-1G APOSOR12234-250MG
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine
Formel: C₈H₁₈N₂O
MW: 158,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09065027
CAS-Nummer: 176445-80-0
UN: 2735
ADR: 8,III