N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR12197-1G OR12197-500MG
APOSOR12197-1GEA 645 CHF
APOSOR12197-1G APOSOR12197-500MG
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Formel: C₈H₈N₄S
MW: 192.24 g/mol
Melting Pt: 203…204 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03102719
CAS-Nummer: 381211-75-2