N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR12196-1G OR12196-5G
APOSOR12196-1GEA 323 CHF
APOSOR12196-1G APOSOR12196-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₂INO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027185
CAS-Nummer: 952182-65-9