4,6-Dichlornicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR12186-1G OR12186-5G OR12186-10G
APOSOR12186-1GEA 26.2 CHF
APOSOR12186-1G APOSOR12186-5G APOSOR12186-10G
4,6-Dichlornicotinsäure 98%
4,6-Dichloronicotinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Melting Pt: 152…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234146
CAS-Nummer: 73027-79-9