4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-4-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole
OR12160-1G OR12160-500MG
APOSOR12160-1GEA 114 CHF
APOSOR12160-1G APOSOR12160-500MG
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₈H₈N₄
Melting Pt: 200…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617434
CAS-Nummer: 493038-87-2