6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-6-methyl-1H-indazole
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 133 CHF
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Melting Pt: 215…217 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03305372
CAS-Nummer: 81115-45-9