5-(Chlormethyl)uracil
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chlormethyl)uracil
5-(Chlormethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Melting Pt: >350 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00218445
CAS-Nummer: 3590-48-5