5-Brom-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 119 CHF
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Brom-2-methoxypyridin
5-Brom-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/12mmHg
Dichte: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318952
CAS-Nummer: 13472-85-0