4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzamide
OR12107-5G
APOSOR12107-5GEA 967 CHF
APOSOR12107-5G
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,3 g/mol
Melting Pt: 68…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06662541
CAS-Nummer: 208188-23-2