3-Hydroxyisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
OR12100-1G OR12100-5G OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA 26.2 CHF
APOSOR12100-1G APOSOR12100-5G APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinsäure
3-Hydroxyisonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 315…319 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234165
CAS-Nummer: 10128-71-9