Methyl-2-aminothiazol-4-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR1210-25G OR1210-100G OR1210-500G
APOSOR1210-25GEA 27.9 CHF
APOSOR1210-25G APOSOR1210-100G APOSOR1210-500G
Methyl-2-aminothiazol-4-carboxylat 98%
Methyl-2-aminothiazol-4-carboxylat
Formel: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,1800 g/mol
Melting Pt: 171…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00622441
CAS-Nummer: 118452-04-3