Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12094-1G
APOSOR12094-1GEA 122 CHF
APOSOR12094-1G
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Formel: C₁₆H₂₁NO₂
MW: 259,35 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437068
CAS-Nummer: 40110-55-2