3,5-Diaminobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 41.8 CHF
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
3,5-Diaminobenzoesäure
3,5-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Melting Pt: 235…238 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007807
CAS-Nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0