6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12084-1G
OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA
174
CHF
APOSOR12084-1G
APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formel:
C₈H₉N₃ Melting Pt: 66…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08272099 CAS-Nummer: 154924-17-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |