2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 68 CHF
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formel: C₈H₉N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689753
CAS-Nummer: 60138-76-3