1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3,4-Dichlorophenyl)imidazolidin-2-one
OR12078-1G
OR12078-5G
OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA
403
CHF
APOSOR12078-1G
APOSOR12078-5G
APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel:
C₉H₈Cl₂N₂O MW: 231,08 g/mol Melting Pt: 185…187 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689734 CAS-Nummer: 52420-29-8 |