6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR12071-10G OR12071-1G OR12071-5G
APOSOR12071-10GEA 1080 CHF
APOSOR12071-10G APOSOR12071-1G APOSOR12071-5G
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formel: C₈H₅Cl₂N₃O₂
MW: 246,05 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689792
CAS-Nummer: 177944-61-5