2-Amino-5-methylthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methylthiazol-2-ylamine
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 29.7 CHF
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Melting Pt: 93…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III