2-Chlor-4-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 26.2 CHF
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chlor-4-methylpyrimidin
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 93…94 °C/17mmHg
Melting Pt: 45…53 °C
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00054434
CAS-Nummer: 13036-57-2