5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-hydrazinylpyridine
OR12065-10G OR12065-1G OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA 129 CHF
APOSOR12065-10G APOSOR12065-1G APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Melting Pt: 127…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07786313
CAS-Nummer: 27032-63-9