N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR12061-1G
OR12061-5G
APOSOR12061-1GEA
69.6
CHF
APOSOR12061-1G
APOSOR12061-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02671069 CAS-Nummer: 65536-40-5 |