1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12054-1G
APOSOR12054-1GEA 340 CHF
APOSOR12054-1G
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Formel: C₁₅H₂₄N₂O₅
MW: 312,37 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973994
CAS-Nummer: 937601-51-9