6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12053-1G
OR12053-25G
OR12053-5G
APOSOR12053-1GEA
26.2
CHF
APOSOR12053-1G
APOSOR12053-25G
APOSOR12053-5G
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ MW: 241,04 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00462868 CAS-Nummer: 88145-89-5 |