{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 1620 CHF
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Melting Pt: 113…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689741
CAS-Nummer: 937012-94-7