3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR12047-1G OR12047-5G
APOSOR12047-1GEA 216 CHF
APOSOR12047-1G APOSOR12047-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₅H₁₁BrN₂OS
MW: 347.24 g/mol
Melting Pt: 344…346 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689700
CAS-Nummer: 937601-63-3
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable