3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR12045-1G
APOSOR12045-1GEA 216 CHF
APOSOR12045-1G
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₅H₁₁BrN₂OS
MW: 347,24 g/mol
Melting Pt: 312…314 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00175729
CAS-Nummer: 883042-74-8