6-Bromo-2-methylbenzo[d]thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12044-25G OR12044-5G
APOSOR12044-25GEA 592 CHF
APOSOR12044-25G APOSOR12044-5G
6-Bromo-2-methylbenzo[d]thiazole 98%
6-Bromo-2-methylbenzo[d]thiazole
Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228,1089 g/mol
Melting Pt: 82…84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466580
CAS-Nummer: 5304-21-2