8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 149 CHF
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₁₄H₁₉N₃O
Melting Pt: 187 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689731
CAS-Nummer: 785782-25-4