2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR12014-1G
OR12014-5G
APOSOR12014-1GEA
323
CHF
APOSOR12014-1G
APOSOR12014-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₅Br₂N₃ MW: 326,99 g/mol Melting Pt: 313…315 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689714 CAS-Nummer: 937601-73-5 |