2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-6,8-dibromoquinoline-3-carboxamide
OR12013-1G
OR12013-5G
APOSOR12013-1GEA
323
CHF
APOSOR12013-1G
APOSOR12013-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Formel:
C₁₀H₇Br₂N₃O MW: 345 g/mol Melting Pt: 283…286 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689708 CAS-Nummer: 937601-68-8 |