3-Hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12009-100G
OR12009-1KG
OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA
27.9
CHF
APOSOR12009-100G
APOSOR12009-1KG
APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldehyd 98%
3-Hydroxybenzaldehyd
Formel:
C₇H₆O₂ Siedepunkt: 191 °C/50mmHg Melting Pt: 100…103 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003368 CAS-Nummer: 100-83-4 EINECS: 202-892-9 |