4-Nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12008-100G
OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA
59.2
CHF
APOSOR12008-100G
APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyd 95%
4-Nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₃ MW: 151.12 g/mol Siedepunkt: 300 Melting Pt: 103…106 °C Dichte: 1.496 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007346 CAS-Nummer: 555-16-8 EINECS: 209-084-5 Merck Index: 12,06684 |