5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12007-1G
APOSOR12007-1GEA 110 CHF
APOSOR12007-1G
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol
Formel: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043626
CAS-Nummer: 13532-77-9