4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-isopropyl-1H-pyrazole
OR11985-5G
APOSOR11985-5GEA 71.5 CHF
APOSOR11985-5G
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
MW: 189,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801021
CAS-Nummer: 313735-62-5