1-Boc-isonipecotinsäuremethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected, 1-tert-Butyl 4-methyl piperidine-1,4-dicarboxylate
OR11974-100G
OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA
48.8
CHF
APOSOR11974-100G
APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester 98%
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243.2994 g/mol Melting Pt: 35 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183584 CAS-Nummer: 124443-68-1 |