2-Brom-2,6-dichlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
OR11949-1G
OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA
209
CHF
APOSOR11949-1G
APOSOR11949-250MG
2-Brom-2,6-dichlortoluol
2-Brom-2,6-dichlortoluol
Formel:
C₇H₅BrCl₂ MW: 239,93 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801039 CAS-Nummer: 115615-19-5 |