2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 50.6 CHF
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00046076
CAS-Nummer: 6314-23-4