4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Nitro-p-anisic acid, 2-Nitro-4-methoxybenzoic acid
OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 26.2 CHF
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Melting Pt: 196…201 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972109
CAS-Nummer: 33844-21-2