3-Chlor-6-(propylamino)pyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-N-propylpyridazin-3-amine
OR11901-5G
APOSOR11901-5GEA
71.5
CHF
APOSOR11901-5G
3-Chlor-6-(propylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ MW: 171,6274 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800940 CAS-Nummer: 951885-19-1 |