4-Boronobenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, (4-Aminosulphonylphenyl)boronic acid
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 348 CHF
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzolsulfonamid 95%
4-Boronobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201.00 g/mol
Melting Pt: 250…256 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659839
CAS-Nummer: 613660-87-0