3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 62.7 CHF
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Melting Pt: 125…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017348
CAS-Nummer: 2973-78-6